Learn More
6-Iod-2-Methyl-1,3-Benzothiazol, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Iodo-2-methyl-1, 3-benzothiazole |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 275.11 |
Reinheit (%) | 90% |