Learn More
6-Hydroxy-2H-Chromen-3-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11383666
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134822-76-7
Summenformel C10H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 176.171
MDL-Nummer MFCD01076587
InChI-Schlüssel JSPGOHYLKVWWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxychromene-3-carboxaldehyde, acmc-20alym, 6-hydroxy-2h-3-chromenecarbaldehyde, 6-hydroxy-2h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 2h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 6-hydroxy
PubChem CID 4770815
IUPAC-Name 6-Hydroxy-2H-chromen-3-carbaldehyd
SMILES C1C(=CC2=C(O1)C=CC(=C2)O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 164°C to 166°C
Menge 1 g
Beilstein 6646155
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 97%