Learn More
6-Fluorchromon-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15455467
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
CAS 99199-59-4
Schmelzpunkt 257°C to 259°C
Summenformel C10H5FO4
MDL-Nummer MFCD03070543
Menge 1 g
Synonym 6-fluorochromone-2-carboxylic acid, 6-fluoro-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 6-fluoro-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-fluoro-4-oxo-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-fluoro-4-oxo-chromene-2-carboxylic acid, 4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-fluoro-4-oxo, 6-fluorochromone-2-carboxylicacid, pubchem9710, acmc-209sbz
InChI-Schlüssel JZJYDFADRMBXAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C=C(O2)C(=O)O
IUPAC-Name 6-Fluor-4-Oxochrome-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 208.144
PubChem CID 4096046
Formelmasse 208.15
Reinheit (%) 97%