Learn More
6-Fluor-4H-1,3-benzodioxin-8-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10641093
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 321309-28-8
Summenformel C9H7FO4
Molekulargewicht (g/mol) 198.149
MDL-Nummer MFCD02681981
InChI-Schlüssel HWBALMSPYAUMMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoro-4h-benzo 1,3 dioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-carboxylic acid, 8-carboxy-6-fluoro-4h-1,3-benzodioxine, 6-fluoro-1,3-benzodioxene-8-carboxylic acid, 4h-1,3-benzodioxin-8-carboxylicacid, 6-fluoro, 6-fluoranyl-4h-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxane-8-carboxylic acid, fbg
PubChem CID 2779901
IUPAC-Name 6-Fluor-4H-1,3-Benzodioxin-8-Carbonsäure
SMILES C1C2=C(C(=CC(=C2)F)C(=O)O)OCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Fluoro-4H-1, 3-benzodioxine-8-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 198.15
Reinheit (%) 97%