Learn More
6-Fluoro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-on, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10457944
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 21243-18-5
Summenformel C9H7FOS
Molekulargewicht (g/mol) 182.212
MDL-Nummer MFCD00078488
InChI-Schlüssel NBBGHADNMPMHST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluorothio-4-chromanone, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 6-fluorothiochroman-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one,6-fluoro-2,3-dihydro, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, maybridge1_007680, 6-fluoro-4-oxothiochroman
PubChem CID 2737521
IUPAC-Name 6-Fluor-2,3-dihydrothiochromen-4-on
SMILES C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Fluoro-2, 3-dihydro-4H-thiochromen-4-one
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 95%