Learn More
6-Chlorpyridazin-3-amin, Thermo Scientific™, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10260395
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 5469-69-2
Summenformel C4H4ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 129.55
MDL-Nummer MFCD00051506
InChI-Schlüssel DTXVKPOKPFWSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-chloropyridazine, 3-pyridazinamine, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridazinamine, 6-amino-3-chloropyridazine, 6-chloro-3-aminopyridazine, 6-chloropyridazin-3-ylamine, 6-chloro-pyridazin-3-ylamine, unii-ijs443slzg, 3-chloro-6-pyridazinamine, 6-chloro-3-pyridazinylamine
PubChem CID 21643
IUPAC-Name 6-Chlorpyridazin-3-Amin
SMILES NC1=CC=C(Cl)N=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloropyridazin-3-amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 129.55
Reinheit (%) 97%