Learn More
6-Chloropurin-2'-desoxyribosid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476619
Click to view available options
Menge:
1 g
6-Chloropurine 2'-deoxyriboside is used in the synthesis of 9-(2,3-dideoxy-2-fluoro-beta-D-threo-pentofuranosyl)adenine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Chloropurin2′-Desoxyribosid wird bei der Synthese von 9-(2,3-Dideoxy-2-Fluoro-beta-D-Threo-pentofuranosyl)Adenin verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4594-45-0
Summenformel C10H11ClN4O3
Molekulargewicht (g/mol) 270.673
MDL-Nummer MFCD00083282
InChI-Schlüssel PGEULCIODBNODW-FSDSQADBSA-N
Synonym 6-chloro-9-2'-deoxy-b-d-ribofuranosyl purine
PubChem CID 92132234
IUPAC-Name (2R,3R,5R)-5-(6-Chlorpurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMILES C1C(C(OC1N2C=NC3=C2N=CN=C3Cl)CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloropurine 2'-deoxyriboside
Farbe Weiß
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 270.67
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloropurine 2'-deoxyriboside
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 6-Chloropurine 2-deoxyriboside