Learn More
6-Chlorimidazo-[2,1-b][1,3]-thiazol-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Chloroimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-5-sulfonyl chloride |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro, acmc-1c5af, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-5-imidazo 2,1-b thiazolesulfonyl chloride, 6-chloro-imidazo 2, 1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride,6-chloro |
Formelmasse | 257.12 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
6-Chlorimidazo-[2,1-b][1,3]-thiazol-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur