Learn More
6-Chlor-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-propionitril, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-propionitrile |
Schmelzpunkt | 130°C to 132°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 236.65 |
Reinheit (%) | 98% |