Learn More
6-Chlor-3,4-Dihydro-2H-1-Benzothiin-4-on, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-chloro-3, 4-dihydro-2H-1-benzothiin-4-one |
CAS | 13735-12-1 |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Summenformel | C9H7ClOS |
MDL-Nummer | MFCD00052997 |
Menge | 10 g |
Synonym | 6-chlorothiochroman-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-thiochroman-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2h,3h-benzo e thiin-4-one, acmc-20alz1, maybridge1_007431 |
InChI-Schlüssel | OKHUUKHZUNKSQA-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Cl |