Learn More
6-Brom-3-pyridazinamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10655155
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 88497-27-2
Summenformel C4H4BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 174.001
MDL-Nummer MFCD01646092
InChI-Schlüssel FXTDHDQFLZNYKW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794779
IUPAC-Name 6-Brompyridazin-3-Amin
SMILES C1=CC(=NN=C1N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-3-pyridazinamine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 3-amino-6-bromopyridazine, 6-bromo-3-pyridazinamine, 6-bromo-pyridazin-3-ylamine, 2-amino-5-bromopyridazine, 3-pyridazinamine,6-bromo, 3-pyridazinamine, 6-bromo, 6-bromopyridazine-3-ylamine, 6-bromo-3-pyridazineamine, 3-bromo-6-aminopyridazine, acmc-20a0gf
Formelmasse 174
Reinheit (%) 97%