Learn More
6-Brom-1-Tetallon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419077
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
6-Brom-1-Tetralon wird bei Wittig-Horner-Reaktionen verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Licht und Wärme fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66361-67-9
Summenformel C10H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 225.09
MDL-Nummer MFCD04114378
InChI-Schlüssel OSDHOOBPMBLALZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1-tetralone, 6-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-bromotetral-1-one, 6-bromo-tetral-1-on, 6-bromotetralone, 1 2h-naphthalenone, 6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-bromoteralone, 6-bromo-tetralone
PubChem CID 10105069
IUPAC-Name 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
SMILES BrC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-1-tetralone
Schmelzpunkt 40°C to 42°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 225.09
Reinheit (%) 96%