Learn More
6-Brom-[1,3]-oxazol-[4,5-b]-pyridin-2(3H)-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10392400
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Brom-[1,3]-oxazol-[4,5-b]-pyridin-2(3H)-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10392400 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10392400
Marke: Thermo Scientific Acros 432680050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21594-52-5
Summenformel C6H3BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 215.01
MDL-Nummer MFCD08689590
InChI-Schlüssel VQPBRWIFFBIRRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-3h-oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, 6-bromooxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo-2h,3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo, 6-bromo 1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo-oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo-3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, pubchem17712, acmc-1cakb, 6-bromooxooxazolo 4,5-b pyridine
PubChem CID 13614458
IUPAC-Name 6-Brom-3H-[1,3]Oxazolo[4,5-b]Pyridin-2-on
SMILES C1=C2C(=NC=C1Br)NC(=O)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo[1, 3]oxazolo[4, 5-b]pyridin-2(3H)-one
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 230°C to 232°C
Farbe Farblos bis bernsteinfarben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 215.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromo¢1,3!oxazolo¢4,5-b!pyridin-2(3H)-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
6-Brom-[1,3]-oxazol-[4,5-b]-pyridin-2(3H)-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >