Learn More
6-Acetyl-2(3H)-Benzothiazolon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446280
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133044-44-7
Summenformel C9H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 193.22
MDL-Nummer MFCD02660572
InChI-Schlüssel UFRAIEFXNRTICG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-acetyl-2 3h-benzothiazolone, 6-acetylbenzo d thiazol-2 3h-one, 1-2-hydroxybenzo d thiazol-6-yl ethanone, 6-acetyl-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 2 3h-benzothiazolone,6-acetyl-9ci, pubchem21732, 6-acetyl-3h-benzthiazole-2-one, 6-acetyl-3h-benzothiazol-2-one, 6-acetylbenzothiazol-2 3h-one, 6-acetyl-2-benzothiazolone
PubChem CID 689053
IUPAC-Name 6-acetyl-3H-1,3-benzothiazol-2-on
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC(=O)S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone
Schmelzpunkt 190°C to 194°C
Menge 1 g
Formelmasse 193.22
Reinheit (%) 97%