Learn More
6-(4-Bromphenyl)-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11430070
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36725-37-8
Summenformel C10H9BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 253.099
MDL-Nummer MFCD00203490
InChI-Schlüssel CDDNLMGOLYMTSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-4-bromophenyl-4,5-dihydropyridazin-3 2h-one, 6-4-bromophenyl-4,5-dihydro-2h-pyridazin-3-one, 6-4-bromophenyl-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one, 6-4-bromophenyl-4,5-dihydro-3 2h-pyridazinone, 6-4-bromophenyl-2,4,5-trihydropyridazin-3-one, 3-4-bromophenyl-4,5-dihydro-1h-pyridazin-6-one, 6-4-bromophenyl-4 5-dihydro-2h-pyrida, 6-p-bromophenyl-4,5-dihydro-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone,6-4-bromophenyl-4,5-dihydro, 6-4-bromo-phenyl-4,5-dihydro-2h-pyridazin-3-one
PubChem CID 689108
IUPAC-Name 3-(4-Bromphenyl)-4,5-Dihydro-1H-Pyridazin-6-on
SMILES C1CC(=O)NN=C1C2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone
Schmelzpunkt 167°C to 171°C
Menge 1 g
Formelmasse 253.1
Reinheit (%) 98%