Learn More
(5R,6S)-(-)-4-Benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (5R,6S)-(-)-4-Benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinone |
CAS | 100516-54-9 |
Schmelzpunkt | 205°C to 207°C |
Summenformel | C24H21NO4 |
MDL-Nummer | MFCD00074958 |
Menge | 1 g |
Synonym | 2r,3s-benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, benzyl 2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, benzyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2r,3s-n-cbz-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, 2r,3s---n-z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, benzyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, pubchem18045, 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate |
InChI-Schlüssel | HECRUWTZAMPQOS-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
IUPAC-Name | Benzyl-6-oxo-2,3-diphenylmorpholin-4-carboxylat |