Learn More
Bel-Art™ NMR Sample Tube Low Pressure/Vacuum Valve 8 inch
Außendurchmesser des Stamms: 5 mm, MHz-Leistung: 600 MHz, Stammlänge: 8 Zoll
Marke:  Bel-Art™ 66604-0581
Artikelnummer. 15359018
  • 207.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
NMR-Röhrchen sind dünnwandige Röhrchen, die zur Probenaufbewahrung in der Kernspinresonanzspektroskopie verwendet werden. Es ist wichtig, dass die Röhrchen gleichmäßig dick und gut ausbalanciert sind, um sicherzustellen, dass sie sich mit regelmäßigen Drehzahlen (d. h. nicht wackelnd) im NMR-Spektrometer drehen. NMR-Röhrchen werden hauptsächlich mit kleinen Proben verwendet, die in einem geeigneten Lösungsmittel gelöst wurden.
Spezifikation
Spezifikation
203,2 mm
5 mm
8 in.
NMR-Probenröhrchen
600+ MHz