missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 6 vorbenetzte 25–25 kD-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Mit vorgebenetzten gebrauchsfertigen Schläuchen, die vorher nicht eingeweicht oder von Glycerin gereinigt werden müssen
126.00 CHF - 147.00 CHF
Spezifikation
MWCO | 25 kDa |
---|---|
Menge | 1 m Schläuche/Kit |
Includes:
- 1 Meter für Spectra/Por 6 Dialyseschläuche
- 1 Standardverschluss für Spectra/Por (für Auftrieb)
- 1 Verschluss mit Gewicht für Spectra/Por (zur Ausrichtung)
- 5 Plättchen zum Öffnen der Schläuche
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15310722
|
Spectrum™
132552T |
18 mm | 2,5 ml/cm Vol./Länge |
147.00 CHF
1 Meter |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15320722
|
Spectrum™
132554T |
22 mm | 3,7 ml/cm Vol./Länge |
126.00 CHF
1 Meter |
|
||||
15300722
|
Spectrum™
132550T |
7,5 mm | 0,45 ml/cm Vol./Länge |
126.00 CHF
1 Meter |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Klare, flexible Dialysemembran aus regenerierter Zellulose (RC) in Standard-Gütegrad
- Nass verpackte Membran in Konservierungslösung aus 0.05 %igem Natriumazid
- Kits sind in 1 m Schlauchlängen erhältlich, die ideal für die Membranbewertung und -qualifizierung sind
- Sie umfassen ein Paar Verschlüsse und praktische Schlauchöffnungsplättchen
Spezifikation
25 kDa | |
1 m Schläuche/Kit |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts