Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 3 trockene 3.5 kD-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Die Membranschläuche aus regenerierter Cellulose mit Standardgütegrad sind für Anwendungen geeignet, bei denen MW-Arten mit signifikanten Größenunterschieden separiert werden müssen.
Marke: Spectrum™ 132720T
Includes:
- 1 m oder 5 m Spectra/Por 3 Dialyseschlauch
- 1 Spectra/Por Standardverschluss (für Auftrieb)
- 1 Spectra/Por Verschluss mit Gewicht (zur Ausrichtung)
- 2 selbstklebende Schlauchöffner
Beschreibung
Mehrzweck-Standardschläuche mit regenerierter Cellulose (RC) sind jetzt in 5 Testkits in 5 m Länge mit einem Paar Schlauchverschlüsse erhältlich. Zu den Anwendungsbereichen gehören Entsalzung, pH-Änderung oder Pufferaustausch oder die Begutachtung der Membran für eine Anwendung.
Das Kit enthält:
- 5Meterrolle Spectra/Por™1, 2oder 3 Dialyseschläuche
- 1 Genormter Spectra/Por-Verschluss (unterstützt Auftrieb)
- 1 Beschwerter Spectra/Por-Verschluss (unterstützt die vertikale Ausrichtung)
- 5 Picks zum Öffnen
Spezifikation
3,5 kDa | |
11,5 mm | |
5 m Rolle Spectra/Por™ 1, 2 oder 3 Dialyseschläuche, 1 Standard Spectra/Por Verschluss (unterstützt den Auftrieb), 1 gewichteter Spectra/Por Verschluss (unterstützt die vertikale Ausrichtung), 5 Öffnungspicks | |
Ideal für die Kleinvolumendialyse oder die Auswertung der Membran für eine Anwendung |
Regenerierte Cellulose | |
1,1 ml/cm Vol./Länge | |
5 m Schläuche/Kit |