Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 12-14 kD MWCO Trockene standardmäßige Dialyse-Kits aus regenerierter Cellulose
Die Membranschläuche aus regenerierter Cellulose mit Standardgütegrad sind für Anwendungen geeignet, bei denen MW-Arten mit signifikanten Größenunterschieden separiert werden müssen.
50.43 CHF - 191.00 CHF
Spezifikation
MWCO | 12 bis 14 kDa |
---|
Includes:
- 1 oder 5 Meter Spectra/Por 2Dialyseschläuche
- 1 Standardverschluss für Spectra/Por (für Auftrieb)
- 1 Verschluss mit Gewicht für Spectra/Por (zur Ausrichtung)
- 2 selbstklebende Schlauchöffner
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15310762
|
Spectrum™
132 678T1 |
16 mm | 2 ml/cm | 1 m Schläuche/Kit | N/A | ||||
15320762
|
Spectrum™
132 680T1 |
29 mm | 6.4 ml/cm | 1 m Schläuche/Kit | N/A | ||||
15390752
|
Spectrum™
132676T |
6,5 mm | 0,32 ml/cm Vol./Länge | 5 m Schläuche/Kit |
146.00 CHF
5 Meter |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15300762
|
Spectrum™
132 676T1 |
6.5 mm | 0,32 ml/cm Vol./Länge | 1 m Schläuche/Kit | N/A | ||||
11541040
|
Spectrum™
132680T |
29 mm | 5 m | Jeweils |
182.00 CHF
5 Meter |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15340762
|
Spectrum™
132682T |
67 mm | 34 ml/cm Vol./Länge | 5 m Schläuche/Kit |
185.00 CHF
5 Meter |
Verfügbar ab: 10-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15350762
|
Spectrum™
132 682T1 |
67 mm | 34 ml/cm Vol./Länge | 1 m Schläuche/Kit | N/A | ||||
15360762
|
Spectrum™
132684T |
76 mm | 46 ml/cm Vol./Länge | 5 m Schläuche/Kit |
191.00 CHF
5 Meter |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12771138
|
Spectrum™
132678T |
16 mm | 5 m | Jeweils |
146.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Für Anwendungen mit höherer Permeabilität oder zur Beurteilung von Dialyseschläuchen für Dialyseanwendungen
- Trocken in Glycerin gepackt (in Wasser einweichen)
Spezifikation
12 bis 14 kDa |