Learn More
Thermo Scientific™ 0,31 μm- bis 0,93 μm-Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000
Mit Thermo Scientific™ Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000 erfüllen Sie die Anforderungen an Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften.
269.00 CHF - 7535.00 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff | Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität |
---|---|
Konzentration | 10% |
Inhalt und Lagerung | Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. |
Beschreibung | Particles useful for such applications as filter evaluation, checking and testing, light scattering research, fluid mechanics research, aerosol particle generation, dispersion studies, and many other research and development projects. They are not intended for use in instrument calibration. |
Farbe | Weiß oder farblos |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11869832
|
Thermo Scientific™
5031A |
0,31 μm | 15 ml |
284.00 CHF
15 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11879832
|
Thermo Scientific™
5031B |
0,31 μm | 100 mL |
1115.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11889832
|
Thermo Scientific™
5031C |
0,31 μm | 1000 mL |
7200.00 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11899832
|
Thermo Scientific™
5033A |
0,33 μm | 15 ml |
284.00 CHF
15 Milliliter |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11809842
|
Thermo Scientific™
5033B |
0,33 μm | 100 mL |
1115.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11819842
|
Thermo Scientific™
5033C |
0,33 μm | 1000 mL |
7200.00 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11829842
|
Thermo Scientific™
5036A |
0,36 μm | 15 ml |
284.00 CHF
15 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11839842
|
Thermo Scientific™
5036B |
0,36 μm | 100 mL |
1115.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11849842
|
Thermo Scientific™
5036C |
0,36 μm | 1000 mL |
7200.00 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11859842
|
Thermo Scientific™
5043A |
0,43 μm | 15 ml |
284.00 CHF
15 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11869842
|
Thermo Scientific™
5043B |
0,43 μm | 100 mL |
1115.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11879842
|
Thermo Scientific™
5043C |
0,43 μm | 1000 mL |
7200.00 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11819852
|
Thermo Scientific™
5049A |
0,49 μm | 15 ml |
284.00 CHF
15 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11829852
|
Thermo Scientific™
5049B |
0,49 μm | 100 mL |
1115.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11839852
|
Thermo Scientific™
5049C |
0,49 μm | 1000 mL |
7200.00 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11849852
|
Thermo Scientific™
5050A |
0,5 μm | 15 ml |
284.00 CHF
15 Milliliter |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11859852
|
Thermo Scientific™
5050B |
0,5 μm | 100 mL |
1115.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11869852
|
Thermo Scientific™
5050C |
0,5 μm | 1000 mL |
7200.00 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11879852
|
Thermo Scientific™
5051A |
0,51 μm | 15 ml | N/A | |||||
11889852
|
Thermo Scientific™
5051B |
0,51 μm | 100 mL | N/A | |||||
11899852
|
Thermo Scientific™
5051C |
0,51 μm | 1000 mL | N/A | |||||
11809862
|
Thermo Scientific™
5052A |
0,52 μm | 15 ml |
284.00 CHF
15 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11819862
|
Thermo Scientific™
5052B |
0,52 μm | 100 mL |
1115.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11839862
|
Thermo Scientific™
5060A |
0,6 μm | 15 ml |
284.00 CHF
15 Milliliter |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11849862
|
Thermo Scientific™
5060B |
0,6 μm | 100 mL |
1055.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11859862
|
Thermo Scientific™
5060C |
0,6 μm | 1000 mL |
6815.00 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11869862
|
Thermo Scientific™
5065A |
0.65 μm | 15 ml | N/A | |||||
11879862
|
Thermo Scientific™
5065B |
0.65 μm | 100ml | N/A | |||||
11889862
|
Thermo Scientific™
5065C |
0.65 μm | 1000mL | N/A | |||||
11899862
|
Thermo Scientific™
5067A |
0,67 μm | 15 ml |
284.00 CHF
15 Milliliter |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11809872
|
Thermo Scientific™
5067B |
0,67 μm | 100 mL |
1055.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11819872
|
Thermo Scientific™
5067C |
0,67 μm | 1000 mL |
6815.00 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12934801
|
Thermo Scientific™
5074A |
0,75 μm | 15 ml | N/A | |||||
12828191
|
Thermo Scientific™
5074A |
0,75 μm | 15 ml |
284.00 CHF
15 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12944801
|
Thermo Scientific™
5074B |
0,75 μm | 100 mL |
1115.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11859872
|
Thermo Scientific™
5081A |
0,82 μm | 15 ml |
284.00 CHF
15 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11869872
|
Thermo Scientific™
5081B |
0,82 μm | 100 mL |
1115.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11879872
|
Thermo Scientific™
5081C |
0,82 μm | 1000 mL |
6815.00 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11889872
|
Thermo Scientific™
5088A |
0,87 μm | 15 ml |
269.00 CHF
15 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11899872
|
Thermo Scientific™
5088B |
0,87 μm | 100 mL |
1055.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11809882
|
Thermo Scientific™
5088C |
0,87 μm | 1000 mL |
6815.00 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11819882
|
Thermo Scientific™
5093A |
0,93 μm | 15 ml |
269.00 CHF
15 Milliliter |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11829882
|
Thermo Scientific™
5093B |
0,93 μm | 100 mL |
1055.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11508582
|
Thermo Scientific™
5045A |
0,45 μm | 15 ml | N/A | |||||
11809852
|
Thermo Scientific™
5045C |
0,45 μm | 1000 mL | N/A | |||||
11829862
|
Thermo Scientific™
5052C |
0,52 μm | 1000 mL |
6815.00 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11899842
|
Thermo Scientific™
5045B |
0,45 μm | 100 mL | N/A | |||||
11839882
|
Thermo Scientific™
5093C |
0,93 μm | 1000 mL |
6815.00 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Erfüllen Sie die Anforderungen an Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften mit Thermo Scientific™ Polymerpartikel-Suspensionen der Serie 5000, die besonders für die Forschung im Bereich Lichtstreuung, zur Mikroporenfilterprüfung und für die Erzeugung von Aerosolpartikeln von Interesse sind.
Eigenschaften:
- Dichte von 1,05g/cm3 und Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm.
- Die Durchmesser werden durch Mikroskopie, Photonen-Korrelationsspektroskopie oder Lichtstreuung gemessen.
- Als wässrige Suspensionen mit 10 % Feststoffanteil vom Gewicht erhältlich
- Größenbereich von bis zu 3,1 Mikrometern
- Wenn Sie größere Partikel benötigen, verwenden Sie unsere Copolymer-Partikelsuspensionen der Serie 7000.
Bestellinformationen:
- Es sind Flaschen mit 15, 100 und 1.000 ml verfügbar.
- 15 ml (Flaschenteilenr. “A”), 100 ml (B-Flaschen) und 1.000 ml (C-Flaschen) werden auf Bestellung verpackt; Beispiel (Teilenr. 5003B und 5003C).
- Die Lieferung dieser Füllmengen kann bis zu 10 Arbeitstage in Anspruch nehmen.
Inhalt:
Sicherheitsdatenblatt (SDB) und allgemeines Einlegeblatt zum Umgang mit dem Produkt
Empfohlen für:
Hoch konzentrierte Polymerpartikel < 3 μm für die Bewertung und Prüfung von Filtern, für Strömungsmechanikuntersuchungen, Dispersionsstudien und zahlreiche andere Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder mit Diagnosereagenzien ausgelegt, da die Spezifikationen für diese Anwendungen unzureichend sind.
Spezifikation
Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität | |
Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. | |
Weiß oder farblos | |
Spezialpartikel | |
1.05g/cm ³ | |
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. |
10% | |
Particles useful for such applications as filter evaluation, checking and testing, light scattering research, fluid mechanics research, aerosol particle generation, dispersion studies, and many other research and development projects. They are not intended for use in instrument calibration. | |
Polystyrol | |
Allgemeine Produkthandhabungsfolie | |
1,59 bei 589 nm (25 °C) |