Learn More
Eppendorf™ 500 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus sterilem Polypropylen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
LoBind, frei von DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren
510.00 CHF - 1365.00 CHF
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10125272
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030502116
Gelb
510.00 CHF
40 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10494412
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030502108
Weiß
510.00 CHF
40 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10225413
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030506103
Weiß
1365.00 CHF
120 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10247462
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030502132
Grün
510.00 CHF
40 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10503313
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030502140
Blau
510.00 CHF
40 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Platten verfügen über ein neues Well-Design zusammen mit einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem für eine leichtere Ablesbarkeit und Orientierung. Die Geometrie der Wells ermöglicht eine Schnellpipettierung ohne Spritzer, ein hervorragendes Mischen und eine Hochgeschwindigkeitszentrifugierung, die Ihre manuellen und automatischen Arbeitsabläufe beschleunigt. Die neuen Platten aus Polypropylen erfüllen alle geltenden SBS-, IVD-, EN ISO 9001/2/3- und EN 13485-Richtlinien.
  • Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
  • Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
  • LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
  • Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR*-rein)
  • LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
  • LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
  • Autoklavierbar
  • Wahlweise mit Barcode erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Polypropylen
Steril
8 x 12
96