Learn More
Labcon 50 mL ProtectR™ Dry Ice Storage Tubes in IntegraPack™
GREENER_CHOICE
Mit befestigten flachen, CO2-beständigen Verschlüssen
Marke:  Labcon 3880-325-000-9
160.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16674132
  • 219.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CO2-beständige Elastomer-Verschlusskappen
  • Verhindert gemäß Zertifikat die Versauerung durch Versand oder Lagerung auf Trockeneis
  • Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
  • 3-farbig gedruckte Graduierungen und kopfüber angebrachte Skala
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Zentrifugation bis 12.500 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Autoklavierbar
Konisch
Außen
4,53 in.
10 Röhrchen/IntegraPack™ Bag/5 Beutel/Packung/2 Packungen/Koffer
ProtectR™
Ja
50
Polyäthylen-Schraubverschluss
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität; IATA 95 kPa
50 mL
Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
Transportröhrchen
115 mm
10 Röhrchen/IntegraPack™ Bag