missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(Trifluoromethoxy)Salicylaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11373966
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 93249-62-8
Summenformel C8H5F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 206.12
MDL-Nummer MFCD00075249
InChI-Schlüssel WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 5-trifluoromethoxy salicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy, acmc-20antc, 5-trifluoromethoxysalicylaldehyde, 5-trifluoromethoxy-salicylaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy-benzaldehyde, 20hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-oxidanyl-5-trifluoromethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-5-trifluoromethoxy
PubChem CID 1268058
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-(trifluormethoxy)benzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C=O)O

Especificaciones

Chemischer Name oder Material 5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Schmelzpunkt 31°C to 33°C
Siedepunkt 82°C (60 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 250 mg
Beilstein 7023825
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 206.12
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'