Learn More
5-tert-Butyl-m-Xylol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-tert-Butyl-m-xylene |
Schmelzpunkt | -22°C |
Dichte | 0.86 |
Siedepunkt | 207°C to 209°C |
Flammpunkt | 84°C (183°F) |
Brechungsindex | 1.496 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1853314 |
Formelmasse | 162.27 |
Reinheit (%) | 98% |