Learn More
5-Phenyloxazole, Thermo Scientific™
Spezifikation
Alpha-Vektor | PHENYLOXAZOLE |
---|---|
Chemischer Name oder Material | 5-Phenyloxazole |
CAS | 1006-68-4 |
Farbe | Braun bis gelb |
Infrarotspektrum | Conforms |
Beschreibung
Spezifikation
PHENYLOXAZOLE | |
1006-68-4 | |
Conforms | |
C9 H7 N O | |
145.16 |
5-Phenyloxazole | |
Braun bis gelb | |
Glasflasche | |
00067074 | |
Crystals or Low Melting Solid |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 Jahre
Recommended Storage : Normale Bedingungen