Learn More
(5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10679364
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 1619-37-0
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.187
MDL-Nummer MFCD01444104
InChI-Schlüssel BPAFLGGUEBMWRN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1481082
IUPAC-Name (5-Phenyl-1,2-oxazol-3-yl)Methanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NO2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 5-phenylisoxazol-3-yl methanol, 5-phenyl-3-isoxazolyl methanol, 5-phenyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-phenyl, 3-hydroxymethyl-5-phenylisoxazole, 5-phenylisoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-phenylisoxazole-3-methanol, 3-isoxazolemethanol,5-phenyl, 5-phenyl-3-hydroxymethylisoxazole, 5-phenyl-isoxazol-3-yl methanol
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 97%