Learn More
5-Phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol |
CAS | 5585-19-3 |
Schmelzpunkt | 213°C to 215°C |
Summenformel | C8H6N2S2 |
MDL-Nummer | MFCD01681863 |
Menge | 500 mg |
Synonym | 5-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-phenyl, 5-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 2-mercapto-5-fenil-1,3,4-tiadiazolo italian, 2-mercapto-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole, 2-mercapto-5-fenil-1,3,4-tiadiazolo, d0n3dw, 5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, 5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl hydrosulfide |
InChI-Schlüssel | ZTLMHGOWADYAHM-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | S=C1NN=C(S1)C1=CC=CC=C1 |
IUPAC-Name | 5-Phenyl-3H-1,3,4-Thiadiazol-2-Thion |