Learn More
5'-O-Dimethoxytrityl-deoxythymidine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10308470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 mg, Glasflasche, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5′-O-Dimethoxytrityl-deoxythymidine
CAS 40615-39-2
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C31H32N2O7
MDL-Nummer MFCD00010113
Menge 250 mg
Synonym 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl thymidine, dmt-t, thymidine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl, 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl thymidine dmt-t, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl-phenylmethoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 5'-o-dimethoxytrityl-deoxythymidine, dmtr-dthd, dimethoxytrityl-t, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl-phenyl-methoxy methyl-4-hydroxy-tetrahydrofuran-2-yl-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione
InChI-Schlüssel UBTJZUKVKGZHAD-QZGLRKMJNA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(C)C(=O)NC1=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-5-{[bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy]methyl}-4-hydroxyoxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Molekulargewicht (g/mol) 544.60
PubChem CID 162419
Formelmasse 544.61
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 5'-O-Dimethoxytrityl-deoxythymidine
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5'-O-Dimethoxytrityl-deoxythymidine, 98%, Thermo Scientific™ >