Learn More
5-Nitrosalicylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479913
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
5-Nitrosalicylic acid is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an important organic, pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Nitrosalicylsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Es wird auch als wichtiges organisches, pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 1 g/1475 ml Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-97-9
Summenformel C7H5NO5
Molekulargewicht (g/mol) 183.119
MDL-Nummer MFCD00007338
InChI-Schlüssel PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid, anilotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro, 5-nitro-2-hydroxybenzoic acid, unii-82l9g7fyz3, 2-hydroxy-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-salicylic acid, salicylic acid, 5-nitro, 5-nitro salicylic acid
PubChem CID 7318
ChEBI CHEBI:61281
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitrosalicylic acid
Schmelzpunkt 228°C to 236°C
Dichte 1.65
Menge 25 g
Beilstein 2213719
Merck Index 14,6632
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 1g/1475ml .
Formelmasse 183.12
Reinheit (%) 98%