Learn More
5-Nitroisophthalsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479203
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5-Nitroisophthalic acid is used as an intermediate of medicine compound and as a disperser in dyes. It is used as an intermediate in organic synthesis,agrochemical,pharmaceutical and dyestuffs etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Nitroisophthalsäure wird als Zwischenprodukt von Medikamentenverbindungen und als Dispergiermittel in Farbstoffen verwendet. Sie wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Agrochemie, Pharmazie und Farbstoffen usw. verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich .1.5 g/l bei 20 °C
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-88-2
Summenformel C8H5NO6
Molekulargewicht (g/mol) 211.129
MDL-Nummer MFCD00007254
InChI-Schlüssel NBDAHKQJXVLAID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroisophthalic acid, 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid, 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-nitro, 5-nitroisophthalicacid, 5-nitro-m-phthalic acid, unii-g7rz7lc76u, isophthalic acid, 5-nitro, 1-nitrobenzene-3,5-dicarboxylic acid, g7rz7lc76u
PubChem CID 12069
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitroisophthalic acid
Schmelzpunkt 260°C to 264°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 1976587
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.1.5g/L at 20°C
Formelmasse 211.13
Reinheit (%) 98%