Learn More
5-Nitrobenzimidazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
5-Nitrobenzimidazole is used as sensitive reagents determinating of bismuth, cadmium, copper,and rubber antioxidant. It also used as photographic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Nitrobenzimidazol wird als empfindliches Reagenz zur Bestimmung von Wismut, Cadmium, Kupfer und Gummiantioxidantien verwendet. Wird auch als fotografisches Material verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser. (0.5 g/l bei 25 °C). Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen. Bei Raumtemperatur lagern.
5-Nitrobenzimidazol wird als empfindliches Reagenz zur Bestimmung von Wismut, Cadmium, Kupfer und Gummiantioxidantien verwendet. Wird auch als fotografisches Material verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser. (0.5 g/l bei 25 °C). Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Nitrobenzimidazole |
Schmelzpunkt | 207°C to 211°C |
Menge | 250 g |
Beilstein | 7926 |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water. (0.5g/L at 25°C). Soluble in methanol. |
Formelmasse | 163.14 |
Reinheit (%) | ≥98% |