Learn More
5-Nitro-2-(n-propylamino)Pyridin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11327239
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25948-11-2
Summenformel C8H12N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.20
MDL-Nummer MFCD00084819
InChI-Schlüssel KZWODZHPEMBNTR-UHFFFAOYSA-O
Synonym 5-nitro-2-n-propylamino pyridine, 5-nitro-2-n-propylaminopyridine, 5-nitro-n-propyl-2-pyridinamine, acmc-1cgqw, 5-nitro 2-pyridyl propylamine, 5-nitro-n-propyl-pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, 5-nitro-n-propyl
PubChem CID 117675
IUPAC-Name 5-nitro-2-(propylamino)pyridin-1-ium
SMILES CCCNC1=CC=C(C=[NH+]1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine
Schmelzpunkt 94°C to 96°C
Menge 1 g
Formelmasse 181.19
Reinheit (%) 96%