Learn More
5-Nitro-1H-indazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Nitro-1H-indazole |
Schmelzpunkt | 208°C to 211°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 25 g |
Beilstein | 7936 |
Formelmasse | 163.14 |
Reinheit (%) | ≥98% |