Learn More
5-Methylisoxazol-3-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388516
Click to view available options
Menge:
5 g
It is a reactant for Click/aza-Michael or Click/oligomeric alkyl carbodiimide esterification reactions, preparation of aminopyrazole amide derivatives as Raf kinase inhibitors in melanoma cells and preparation of trifluoromethoxyphenyl(thiazolyl)pyrroles and other heterocycle-bearing polyfunctionalized pyrroles via chain heterocyclization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Als Reaktant in Click/aza-Michael- oder Click/Oligomer-Alkyl-Carbodiimid-Veresterungsreaktionen, Gewinnung von Aminopyrazol-Amid-Derivaten als Raf-Kinase-Hemmer in Melanomzellen und Gewinnung von Trifluormethoxyphenyl(thiazolyl)pyrrolen und anderen Heterocyclen-tragenden poly-funktionalisierten Pyrrolen über Ketten-Heterocyclisierung.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3405-77-4
Summenformel C5H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 127.099
MDL-Nummer MFCD01318162
InChI-Schlüssel BNMPIJWVMVNSRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisoxazole-3-carboxylic acid, 5-methylisoxazole-3-carboxylicacid, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyl-3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-5-methylisoxazole, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-methyl, isoxazole acid, pubchem15552, ksc224c5p
PubChem CID 76947
IUPAC-Name 5-Methyl-1,2-Oxazol-3-Carbonsäure
SMILES CC1=CC(=NO1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 171°C to 173°C
Menge 5 g
Beilstein 114094
Formelmasse 127.1
Reinheit (%) ≥98%