Learn More
5-Methyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10702017
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 91138-00-0
Summenformel C11H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.213
InChI-Schlüssel USSMIQWDLWJQDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-2-phenylpyrazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-2-phenyl-4-pyrazolecarboxylic acid, akos pao-0331, acmc-20am2c, rarechem al be 1317, maybridge1_002413, buttpark 33\08-16, cbi-bb zero/006129, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 145221
IUPAC-Name 5-Methyl-1-phenylpyrazol-4-carbonsäure
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 97%