Learn More
5-Methoxyresorcinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
5-Methoxyresorcinol was used in synthesis of isorobustin, substituted linear and angular benzofurocoumarins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Methoxyresorcinol wurde bei der Synthese von Isorobustin verwendet, ersetzt lineare und eckige Benzofurocumarine.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
5-Methoxyresorcinol wurde bei der Synthese von Isorobustin verwendet, ersetzt lineare und eckige Benzofurocumarine.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Methoxyresorcinol |
Schmelzpunkt | 78°C to 80°C |
Farbe | Gelb |
Siedepunkt | 188°C to 189°C (12 mmHg) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1423578 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 140.14 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Fest |