Learn More
5-Methoxyindol-2-Carbonsäure-Ethyleester, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11956691
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester
CAS 4792-58-9
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 152°C to 155°C
Farbe Orange bis Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H13NO3
Menge 10 g
Synonym ethyl 5-methoxyindole-2-carboxylate, 5-methoxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-methoxyindole-2-carboxylate, ethyl 5-methoxy-2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy-, ethyl ester, unii-d63u367gnz, 5-methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, methoxy-5 indole carboxylate d'ethyle-2, ethyl 5-methoxyl-1h-indole-2-carboxylate, indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy-, ethyl ester
InChI-Schlüssel NPIUAXNFAUGNHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)OC
IUPAC-Name Ethyl 5-Methoxy-1H-Indol-2-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 219.24
PubChem CID 20926
Formelmasse 219.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 5-Methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester