Learn More
5-Iodindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
5-Iodoindole is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. It is used as the starting material in the synthesis of 5-(α-fluorovinyl)-N-tosylindole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Iodindol ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden. Wird als Ausgangsmaterial bei der Synthese von 5-(α-Fuorvinyl)-N-Tosylindol verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Lichtempfindlich.
5-Iodindol ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden. Wird als Ausgangsmaterial bei der Synthese von 5-(α-Fuorvinyl)-N-Tosylindol verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Lichtempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Iodoindole |
Schmelzpunkt | 97°C to 100°C |
Menge | 25 g |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Formelmasse | 243.05 |
Reinheit (%) | 98% |