Learn More
5-Iodindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449077
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
5-Iodoindole is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. It is used as the starting material in the synthesis of 5-(α-fluorovinyl)-N-tosylindole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Iodindol ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden. Wird als Ausgangsmaterial bei der Synthese von 5-(α-Fuorvinyl)-N-Tosylindol verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16066-91-4
Summenformel C8H6IN
Molekulargewicht (g/mol) 243.047
MDL-Nummer MFCD00220065
InChI-Schlüssel TVQLYTUWUQMGMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodoindole, 1h-indole, 5-iodo, 5-iodo indole, 5-iodanyl-1h-indole, zlchem 1099, acmc-1brxb, maybridge1_006499
PubChem CID 2782313
IUPAC-Name 5-Iod-1H-Indol
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodoindole
Schmelzpunkt 97°C to 100°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 243.05
Reinheit (%) 98%