Learn More
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-Iodo-2'-Desoxyuridin, 98 %
Artikelnummer. 11444563
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-42-2
Summenformel C9H11IN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 354.10
MDL-Nummer MFCD00134656
InChI-Schlüssel XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Synonym idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
PubChem CID 5905
ChEBI CHEBI:147675
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidin-2,4-Dion
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
Schmelzpunkt ∼190°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 30397
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 144891
Formelmasse 354.1
Reinheit (%) 98%