Learn More
Molecular Probes™ 5-IAF (5-Iodoacetamidofluorescein)
5-IAF (5-Iodoacetamidofluorescein)
Marke: Molecular Probes™ I30451
658.16 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Thiol-reaktive 5-Iodacetamidfluorescein (5-IAF) kann zur Herstellung von Biokonjugaten mit dem 5-Isomer von Fluorescein verwendet werden.Spezifikation
25 mg | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Raumtemperatur | |
FITC (Fluorescein) |
5-IAF | |
Thiol | |
Alkylhalid, Iodacetamid | |
Klassische Farbstoffe |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.