Learn More
5-Hydroxyflunixin, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 75369-61-8 |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 10 mg geliefert |
Summenformel | C14H11F3N2O3 |
MDL-Nummer | MFCD18252567 |
Beilstein | 9575875 |
Molekulargewicht (g/mol) | 312.24 |
Güte | Analysenstandard |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | NSAIDS |
Physikalische Form | Fest |