Learn More
5-Fluoroquinazolin-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Fluoroquinazolin-4-ol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
IUPAC-Name | 5-fluoro-1,4-dihydroquinazolin-4-one |
Formelmasse | 164.14 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'