Learn More
5-Fluorindol-2-Carbonsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435153
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid,is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Fluorindol-2-carbonsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Es ist in Wasser sehr löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 399-76-8
Summenformel C9H6FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 179.15
MDL-Nummer MFCD00005612
InChI-Schlüssel WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
PubChem CID 1820
IUPAC-Name 5-Fluoro-1H-Indol-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∼259°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 153217
Löslichkeitsinformationen It is highly soluble in water.
Formelmasse 179.15
Reinheit (%) ≥98%