Learn More
5-Fluor-2-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
5-Fluoro-2-nitroaniline as a intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Fluoro-2-Nitroanilin ist ein Zwischenprodukt in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
5-Fluoro-2-Nitroanilin ist ein Zwischenprodukt in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Fluoro-2-nitroaniline |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Synonym | 2-nitro-5-fluoroaniline, 5-fluoro-2-nitrophenylamine, 2-amino-4-fluoronitrobenzene, 3-fluoro-6-nitroaniline, 5-fluoro-2-nitrobenzenamine, benzenamine, 5-fluoro-2-nitro, pubchem4476, acmc-1cegf, 5-fluoro-2-nitro-aniline, intermediates-zcf02632 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1F)N)[N+](=O)[O-] |
PubChem CID | 75399 |
Formelmasse | 156.11 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |