Learn More
Molecular Probes™ 5-FAM (5-Carboxyfluorescein), single isomer
5-FAM (5-Carboxyfluorescein), Einzelisomer
Marke: Molecular Probes™ C1359
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das einzelne Isomer 5-FAM enthält eine Carbonsäure, die zur Reaktion mit primären Aminen über die Carbodiimid-Aktivierung der Carbonsäure verwendet werden kann. Fluorescein ist das häufigste fluoreszierende Derivatisierungsreagenz zur Markierung von Biomolekülen. Neben seiner relativ hohen Absorptivität, der hervorragenden Fluoreszenzquantenausbeute und der guten Wasserlöslichkeit verfügt Fluorescein über ein Erregungsmaximum, das der 488 nm-Spektrallinie des Argon-Ionen-Lasers sehr nahe kommt.Spezifikation
100 mg | |
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt | |
Raumtemperatur | |
FITC (Fluorescein) | |
488 |
5-FAM | |
Amin | |
Carbonsäure | |
Klassische Farbstoffe |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.