Learn More
5-Difluormethoxy-2-mercaptobenzimidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15416838
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97963-62-7
Summenformel C8H6F2N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 216.206
MDL-Nummer MFCD00467504
InChI-Schlüssel HJMVPNAZPFZXCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-difluoromethoxy-2-mercapto-1h-benzimidazole, 5-difluoromethoxy-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-difluoromethoxy-1h-benzimidazole-2-thiol, unii-39p59c89nv, 5-difluoromethoxy-2-benzimidazolethiol, 5-difluoromethoxy-2-mercaptobenzimidazole, 5-difluoromethoxy-2-thio-benzimidazole, 5-difluoromethoxy-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 5-difluoromethoxy-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
PubChem CID 5064774
IUPAC-Name 5-(Difluormethoxy)-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)F)NC(=S)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Difluoromethoxy-2-mercaptobenzimidazole
Schmelzpunkt 239°C to 243°C
Menge 1 g
Formelmasse 216.21
Reinheit (%) 97%