Learn More
5'-Deoxy-5-fluorcytidin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Molekulargewicht | 245,21 |
Reinheit | ≥ 94 % |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Mischbar mit Methanol, DMSO |
Farbe | Weiß bis fast weiß |