Learn More
5-Chlorpyrazin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445347
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36070-80-1
Summenformel C5H3ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.541
MDL-Nummer MFCD09033269
InChI-Schlüssel FXJOTWLLDJYKAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro-pyrazine-2-carboxylic acid, 5-chloropyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro, 5-chlopopyrazine-2-carboxylic acid, 2-pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro, 2-carboxy-5-chloropyrazine, 5-chloro-pyrazine-2-carboxylicacid, 2-carboxy-5-chloro-pyrazine, ksc222q7d
PubChem CID 465472
IUPAC-Name 5-Chlorpyrazin-2-Carbonsäure
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 150°C to 160°C
Menge 250 mg
Formelmasse 158.54
Reinheit (%) 95%